安全性情報
27224
Supelco
ストッパー
septum diam. 13 mm, butyl rubber, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
butyl rubber
包装
pkg of 100 ea
外径
13 mm
セプタム直径
13 mm
適合性
for use with 2mL-2.5mL standard opening crimp top vials
for use with 7 mL screw top vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Butyl rubber stoppers are generally used to seal samples in vials. Amongst butyl, ethylene propylene diene monomer, silicone and PTFE faced butyl stoppers, butyl rubber is considered most effective.
アプリケーション
It may be used in a comparative study performed to understand the gas tightness between crimp cap vial with a red natural rubber stopper, grey butyl rubber stopper and a screw-cap vial with a grey chlorobutyl rubber stopper.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of septum-capped vials for storage of gas samples during air transport.
Glatzel, Stephan; and Reinhard Well.
Environmental Monitoring and Assessment, 136.1-3, 307-311 (2008)