Merck
27226
Supelco
ストッパー
septum diam. 13 mm, red rubber, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
red rubber
包装
pkg of 100 ea
外径
13 mm
セプタム直径
13 mm
適合性
for use with 7 mL screw top vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Red rubber stoppers are generally used to seal samples in vials.
アプリケーション
It may be used in a comparative study performed to understand the gas tightness between crimp cap vial with a red natural rubber stopper, grey butyl rubber stopper and a screw-cap vial with a grey chlorobutyl rubber stopper.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of septum-capped vials for storage of gas samples during air transport.
Glatzel, Stephan; and Reinhard Well.
Environmental Monitoring and Assessment, 136.1-3, 307-311 (2008)