Merck
27168
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE liner, diam. × thickness 18 mm × 0.010 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE liner
white PTFE liner
詳細
Oversized for better sealing ability.
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
18 mm × 0.010 in.
適合性
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)