Merck
27095-U
Supelco
セプタム、褐色PTFE/シリコン
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
white tan PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
8 mm
直径×厚み
8 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 2 mL vial, standard opening
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness 8 mm × 0.060 in.) are sized to fit 2 mL screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)