安全性情報
27079
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
8-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw top vials are used on many autosamplers with a standard opening of (4.6mm). The threads on the standard vials are 8-425.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)