Merck
27265
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 10-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. They are available in various sizes, although 2 mL vials are more commonly used. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Screw top vials are used on many autosamplers. The threads on the standard vials are 10-425.
適合性
オートサンプラー互換性:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100、200、Integral 4000、およびSeries 200
Shimadzu GCおよびLC Autosampler
Spark Marathon、Midas、Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)