安全性情報
27414
Supelco
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
white polypropylene hole cap, thread for 10-425, for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
white polypropylene hole cap
特徴
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
フィッティング
thread for 10-425
適合性
for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セプタムは付属しません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)