Merck
27009-U
Supelco
バイアル、フェノール樹脂製穴開きキャップ付きスクリュートップ、組立済み
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black phenolic hole cap, PTFE-silicone liner
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
23 mm × 85 mm
容量
22 mL
フィッティング
thread for 20-400
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)