Merck
27170
Supelco
バイアル、フェノール樹脂製穴開きキャップ付きスクリュートップ、組立済み
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
23 mm × 85 mm
容量
22 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
バイアルは、ジュースサンプルからフラン、および2-メチルフラン、2-ペンチルフランを同時に分析する目的で、ヘッドスペース固相微量抽出(SPME)に続き、GC-FIDに使用される場合があります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An efficient method for the simultaneous determination of furan, 2-methylfuran and 2-pentylfuran in fruit juices by headspace solid phase microextraction and gas chromatography?flame ionisation detector.
Hu, Gaofei, et al.
Food Chemistry, 192, 9-14 (2016)