安全性情報
2636425
Supelco
インレットライナー、(SPME用、ダイレクト)、直線デザイン
SPME/Direct, pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
包装
pkg of 25 ea
L × 外径 × 内径
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Varian(1093-94 SPI注入器)に適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)