Merck
25787
Supelco
中極性フューズドシリカチューブ
L × I.D. 60 m × 0.25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica tubing
組成
phenyl/methyl (deactivated)
包装
pkg of 1 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
不活性化された中程度の極性融解シリカチューブは、トランスファーライン、ガードカラム、またはリテンションギャップとして、または独自のカラムを作製するために使用できます。アセトン、塩化メチレン(ジクロロメタン)、およびトルエンなどの注入溶剤との使用に最適です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)