Merck
SML3491
Sigma-Aldrich
Enflicoxib
≥98% (HPLC)
別名:
(±)-E 6087, 1-(4-aminosulphonylphenyl)-5-(2,4-difluorophenyl)-4,5-dihydro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole, 4-(5-(2,4-difluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide, E-6087
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12F5N3O2S
CAS番号:
分子量:
405.34
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=S(N)(C1=CC=C(N2N=C(C(F)(F)F)CC2C3=CC=C(C=C3F)F)C=C1)=O
生物化学的/生理学的作用
Orally available, potent and selective cyclooxygenase 2 (COX-2) inhibitor
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3491-5MG:
SML3491-25MG:
SML3491-VAR:
SML3491-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)