Merck
25702
Supelco
未処理フューズドシリカチューブ
L × I.D. 1 m × 0.32 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica tubing
包装
pkg of 3 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
1 m × 0.32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)