Merck
25306
Supelco
未処理フューズドシリカチューブ
L × I.D. 15 m × 0.53 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica tubing
包装
pkg of 1
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
15 m × 0.53 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Untreated Fused Silica Tubing is generally used in capillary electrophoresis, to produce reliable and reproducible results.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Capillary electrophoresis--a new clinical tool.
Chen Fu-Tai
Clinical Chemistry, 37 (1), 14-19 (1994)