Merck
25054
Supelco
Tenax® GR
stainless steel TD tube, preconditioned
別名:
Tenax® GRチューブ、ステンレス製、PerkinElmer® ATD用、10個
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
物質
stainless steel TD tube
特徴
preconditioned
包装
pkg of 10 tubes
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
マトリックス
Tenax GR
適合性
suitable for (extends range of Tenax TA)
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
アプリケーション
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)