安全性情報
24705
Supelco
2 mL標準口径バイアル用インサート、内径4.6 mm
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
conical clear glass (with polyflange)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
5 mm × 29 mm
容量
0.15 mL
適合性
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vial inserts do not restrict the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)