安全性情報
24421
他のオートサンプラー用SGEシリンジ
volume 10 μL, 10R-VA8X, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.5 mm
別名:
シリンジ SGE 10R-VA8X-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
ニードルサイズ
25 ga
特徴
dark orange patch on barrel for easy volume identification barrel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 002924
ニードルL × 外径
53 mm × 0.5 mm
容量
10 μL
適合性
for use with Varian 8035, 8100, and 8200 GC Autosamplers
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autosampler allows introduction of samples from vials into LC or GC systems. It generally includes motorized sample syringes which help in drawing the samples from vial. The use of autosampler and syringe can remove human error and increase accuracy/precision of the injection.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)