Key Documents
24445
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, N10-VA8X00H-II, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.50 mm
別名:
交換用ニードル, N10-VA8100H, 1本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
ニードルサイズ
25 ga
特徴
needle cone tip, side-port
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 037777
ニードルL × 外径
53 mm × 0.50 mm
容量
10 μL
適合性
for use with 10RVA8X, 8100, and 8200
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)