Key Documents
24403
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler, Removable Needle
volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L 42 mm, color (light orange)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23 ga
詳細
0.5BR-HP-0.63
特徴
needle type R (removable needle)
syringe type Standard syringe, removable needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 000410
ニードル長
42 mm
容量
0.5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)