Key Documents
26236
SGE Plunger-Protected Syringe, Removable Needle
volume 5 μL, 5R, needle size 26 ga, needle L 50 mm
別名:
SYRINGE SGE 5UL RN, PT#2 26GA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26 ga
特徴
removable needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 001050
ニードル長
50 mm
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)