物質
fused silica
品質水準
認証
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
パラメーター
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
44
df
1.80 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.32 mm
アプリケーション
environmental
food and beverages
pharmaceutical
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、特に分離、効率、および低ブリードを目標にして試験されています。これは、環境試料から揮発性のハロゲン化、非ハロゲン化、および芳香族混入物をパージ/トラップ分析するために設計されています。
USPコード:このカラムは、USP G43の要件を満たしています。
相:
USPコード:このカラムは、USP G43の要件を満たしています。
相:
- 結合済み
- 独自技術
- ≤内径0.32 mm:室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
- ≥内径0.53 mm:室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
SPB®-64溶融シリカキャピラリーカラムは、以下のことを目的として、水素炎イオン化検出器(FID)を備えたガスクロマトグラフィーに使用される場合があります:スチレンは聴器毒性があり、中回転から蝸牛に損傷を与えるので、血中および蝸牛サンプル中のスチレンレベルを測定するために、蝸牛中のスチレンの分布を明らかにするための研究に、スチレンの用量を変えて、様々な地域における難聴および蝸牛細胞の死をモニタリングするために、ならびに、スチレン曝露後の蝸牛細胞の相対的脆弱性と細胞死経路を分析するために。
その他情報
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
24251:
Guang-Di Chen et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 98(1), 167-177 (2007-04-11)
It is known that styrene is ototoxic and causes cochlear damage starting from the middle turn. However, the cellular mechanism underlying styrene ototoxicity is still unclear. In this study, rats were exposed to styrene by gavage at different doses once