Merck
23415-U
Supelco
金プレートインレットシール(クロス型)
pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel (gold plated cross design)
包装
pkg of 10 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Agilent GCの入口シールを定期的に交換して、サンプルの残渣や隔壁の断片の堆積物によってサンプルが吸着されるのを防ぐ必要があります。Supelco社は、交換用入口シールに純金メッキを施した高品質ステンレス鋼を使用して製造し、不活性を確保しています。メッキ工程では光沢剤を使用していません。このクロスデザインシールは高スプリット流(200 mL/分超)での用途に適しています。各パックには、シールごとにワッシャーが1個入っています。
アプリケーション
Gold-plated inlet seal may be used in the GC injection port for thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS), where residual accumulation was noticed resulting in analyte adsorption and elevating signal background. Hence, replacing the gold-plated seal in regular intervals decreased the interference.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Precautions for in-injection port thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS) as applied to aerosol filter samples.
Ho, Steven Sai Hang, et al.
Atmospheric Environment, 45, 1491-1496 (2011)