包装
pkg of 30 (3 packs of 10ea)
メーカー/製品名
Agilent custom
パラメーター
350 °C max. temp.
内径
0.250 in.
色
brown O-ring
適合性
configured for capillary inlet liner
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
製品変更通知:Oリングはアジレントブランドです;色は茶色です(以前は、緑色の「サーモ- O-リング」でした)
この高温フルオロカーボンOリングは、最高350℃までの入口温度で粘着または破損することなく使用することができます。外径6.3 mm(スプリット)および外径6.5 mmの(スプリットレス)キャピラリーライナーおよびO-リングを用いる1/4インチのあらゆるキャピラリーライナーに適合します。バイトンOリングの優れた代替品です。
この高温フルオロカーボンOリングは、最高350℃までの入口温度で粘着または破損することなく使用することができます。外径6.3 mm(スプリット)および外径6.5 mmの(スプリットレス)キャピラリーライナーおよびO-リングを用いる1/4インチのあらゆるキャピラリーライナーに適合します。バイトンOリングの優れた代替品です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mass Spectrometry-Based Metabolomics: A Practical Guide, 116-116 (2014)