Merck
23230-U
Supelco
保存用褐色ボトル
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
別名:
スクリューキャップ、セプタム付褐色ボトル、120 mL、12本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
特徴
closure type screw top bottle
pre-assembled
包装
pkg of 12 ea
外径 × H
49 mm × 114 mm
容量
120 mL
フィッティング
thread for 22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amber storage bottles are primarily used to protect the stored sample from sunlight. Oxidation of various oils is prevented when packaged in amber glass bottles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)