Merck
23237
Supelco
スクリューキャップ、フェノール樹脂製、穴開き
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black phenolic cap (no septum)
特徴
autoclavable
包装
pkg of 144 ea
パラメーター
149 °C temp. limit
フィッティング
thread for 24-400
適合性
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)