Merck
27237-U
Supelco
セプタム、PTFE/シリコン
transparent PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.100 in. × 10 mil, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE face
silicone body
transparent PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
20 mm
直径×厚み× PTFE厚
20 mm × 0.100 in. × 10 mil
適合性
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Septa, PTFE/Silicone have been used to seal the headspace vial in the determination of methylene chloride in urine samples by solid-phase microextraction technique combined with gas chromatography.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Monitoring of occupational exposure to methylene chloride: sampling protocol and stability of urine samples.
Hoffer E, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 29(8), 794-798 (2005)