Merck
20907-U
Hamilton® syringe, 900 series
95RN, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26s ga (bevel tip)
詳細
Microliter
特徴
needle type RN (removable needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 87925
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
5 μL
適合性
for use with Hamilton 95RN (removable needle)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Economical version of 800 series syringes.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)