Merck
22999
Supelco
Valco®ユニオン
internal reducing, bore 0.75 mm, for connecting 1/8 to 1/16 in.
別名:
Internal reducing union
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel (nuts and ferrules included)
包装
pkg of 1 ea
0.75 mm
フィッティング
1/16 in. Valco
1/8 in. Valco
適合性
for connecting 1/8 to 1/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特に記載のない限り、ステンレス製ナット、フェラルが含まれています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)