Merck
22970
調節機能付きシングルポートMini-Vap濃縮/蒸発器
Mini-Vap size 1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable,
single unit
別名:
Mini-Vap 1mv ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
認証
suitable for EPA OTM-45
包装
pkg of 1 ea
Mini-Vapサイズ
1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable
アプリケーション
PFAS testing
詳細
空気または窒素乾燥ガスの微量測定を行うニードル弁を備えています。蒸発や濃縮における幅広いニーズに最適です。
汎用の濃縮/蒸発器であり、1個の容器と組み合わせて使用します。独特のデザインは容器のサイズを選びません。超小型のバイアルから250 mL容のビーカーまで幅広くお使いいただけます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)