Merck
22749
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 25 mL, top stem, Tekmar® 14-4007-024
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
glass
認証
EPA 603
メーカー/製品名
Tekmar® 14-4007-024
サイズ
25 mL
アプリケーション
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)