物質
glass
メーカー/製品名
Tekmar® 14-2334-024
サイズ
25 mL
アプリケーション
industrial hygiene
適合性
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)