Merck
22689
Swagelok® Port Connector
Swagelok® 201-PC, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
物質
stainless steel
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 201-PC
フィッティング
1/8 in. Swagelok
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Swagelok® port connector with two Swagelok® end caps may be used in construction of the reactors used in experimental studies investigating alkylarene pyrolysis coupled with mechanistic modeling.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactions of polycyclic alkylaromatics. 4. Hydrogenolysis mechanisms in 1-alkylpyrene pyrolysis
Smith, C. Michael, and Phillip E. Savage
Energy and Fuels, 6, 195-202 (1992)