Merck
22386
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
包装
pkg of 10 ea
内径
1/16 in.
フィッティング
1/16 in. ferrule for 1/16 in. O.D. packed column
適合性
1/16 in. O.D. Column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴:質量分析計への接続に最適です。高い再利用可能性。等温での使用のみ。
材質: セラミック充填PTFE
最高温度:
250°C
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)