Merck
22087-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
別名:
GC column ferrule 1/4 in. (100 pk)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
包装
pkg of 100 ea
内径
1/4 in.
適合性
1/4 in. O.D. Column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴:質量分析計への接続に最適です。高い再利用可能性。等温での使用のみ。
材質: セラミック充填PTFE
最高温度:
250°C
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)