製品名
Supeltex PTFE Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D., 1/4 in. O.D. Column
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
内径
1/4 in.
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
1/4 in. O.D. Column
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
特徴:指で締めた後、さらに1/8回転させて密封します。
材質:PTFE
最高温度:250°C
材質:PTFE
最高温度:250°C
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)