Merck
22045-U
プラグ
Swagelok® 200-P, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
別名:
Swagelok® 200P,SS PLUGS 1/8" EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 200-P
フィッティング
1/8 in. Swagelok
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Swagelok® plugs maybe used for closing the collection tubes, in combined capillary gas chromatography and mass spectrometry used for the identification of ocimene in alfalfa flower aroma.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of ocimene in alfalfa flower aroma by combined GC-mass spectrometry.
Loper GM
Crop Science, 11 (1), 61-63 (1971)