物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 100-R-2
フィッティング
1/16 in. Swagelok
1/8 in. for tube
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナットとフェルールが含まれています。
アプリケーション
Stainless steel Swagelok® reducer maybe used, for ending the top and bottom of continuous membrane fermentor separator (CMFS), used for ethanol fermentation and for increasing the performance of a bioreactor.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Continuous membrane fermentor separator for ethanol fermentation.
Journal of Membrane Science, 57 (1), 21-42 (1991)