物質
brass
包装
pkg of 6 ea (nuts & ferrules included)
フィッティング
1/8 in. male
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ナットとフェルールが含まれています。
アプリケーション
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Passive sampling and gas chromatographic determination of low concentrations of reactive hydrocarbons in ambient air with reduction gas detector.
Xu-Liang C and Hewitt N.
Journal of Chromatography A, 648 (1), 191-197 (1993)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
22018-U | 4061838776297 |