安全性情報
20351
Supelco
ORBO 60 FLORISIL® 精製/不活性化 (30/45), 100/50 mg
W,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
物質
W,F,F (specially cleaned) separators
認証
NIOSH 5503
製品種目
ORBO
組成
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
ORBO 60
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
6 mm × 75 mm
Matrix
Florisil® magnesium silicate (purified/deactivated)
粒径
30-45 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
  • ORBO 60 FLORISIL® 精製/不活性化済み (30/45)、100/50 mg 溶液 脱着チューブは、ガス及び蒸気のサンプリング用に設計されています。
  • それは、グラスウール又は泡で分離された、同一の選択的吸収剤から成る2つのベッドを含んでいます。
  • チューブの二重層又は2ベッド構造が、いかなるサンプルの突発でも、より小さなバックアップベッドに捕捉することを可能にします。
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20351:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)