Merck
20332
Porapak多孔質ポリマー吸着剤
matrix Porapak Q, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
形状
solid
包装
bottle of 75 cc
パラメーター
250 °C temp. limit
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
表面積
~550 m2/g
マトリックス
Porapak Q
粒径
100-120 mesh
密度
~0.34 g/mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous. Porapak Q is a porous polymer composed of ethylvynilbenzene and divynilbenzene mostly suitable for the separation of hydrocarbons, organic analytes in water, and oxides of nitrogen.
Porapak多孔性ポリマーは、一貫した粒子サイズ、多孔性、および表面積を持った球状粒子であり、分析の精度と確度を保証します。
弊社の吸着剤に関する詳細については、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご参照ください。
アプリケーション
Porapak Q packed in a stainless steel GC column maybe used for oxidation reduction experiments for designing of appropriate surface sites for ruthenium-ceria catalysts supported on graphite by controlled preparation method.
法的情報
PoraPak is a trademark of Waters
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20332:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 79-83 (2012)
Scientific Bases for the Preparation of Heterogeneous Catalysts.
Gaigneaux E
Science, 751-752 (2010)
Poole C.
Gas Chromatography, 127-130 (2012)