Merck
20063
Supelco
ORBO 1103 Porapak-Q (50/80), 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
物質
W,W,W separators
品質水準
認証
NIOSH 2505,2521
製品種目
ORBO
組成
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
ORBO 1103
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
6 mm × 100 mm
マトリックス
Porapak Q
粒径
50-80 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
  • ORBO 1103 Porapak -Q(50/80)、150/75 mg溶液脱着チューブは、ガスおよび蒸気のサンプリング用に設計されています。
  • これは、グラスウール又は泡で分離された、同一の選択的吸収剤から成る2つのベッドを含んでいます。
  • チューブの二重層または2ベッド構造が、いかなるサンプルの突発でも、より小さなバックアップベッドに捕捉することを可能にします。
法的情報
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
PoraPak is a trademark of Waters
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)