安全性情報
20211
Supelco
ORBO 34 ヤシガラ活性炭 特殊処理 (20/40), 400/200 mg
W,GFF,F separators, O.D. × L 8 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
別名:
ヤシガラ活性炭チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
物質
W,GFF,F separators
品質水準
認証
NIOSH 6013
製品種目
ORBO
組成
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
ORBO 34
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
8 mm × 105 mm
マトリックス
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal (specially treated)
粒径
20-40 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
20211:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)