戻る
ORBO
™
34 ヤシガラ活性炭 特殊処理 (20/40), 400/200 mg
ニックネーム:
ヤシガラ活性炭チューブ
Products
ブランド
Supelco (1)
機構・機関
化学組成
OD(mm)
品質レベル
アプリケーション
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
20211
ORBO
™
34 ヤシガラ活性炭 特殊処理 (20/40), 400/200 mg
,
W,GFF,F separators, O.D. × L 8 mm × 105 mm, pkg of 25 ea