Merck
19936
Supelco
L-シトルリン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
(S)-2-アミノ-5-ウレイドペンタン酸, L-2-アミノ-5-ウレイド吉草酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N3O3
CAS番号:
分子量:
175.19
Beilstein:
1725416
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI Key
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Jan Code
19936-10MG:
19936-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)