Merck
19914
Supelco
(S)-(−)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
reference material
別名:
Duloxetine impurity B (PhEur)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NOS
CAS番号:
分子量:
171.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
APIファミリー
duloxetine, duloxetine
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -12.0±2.0°, c = 1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
InChI
1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI Key
YEJVVFOJMOHFRL-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
19914-100MG:
19914-BULK:
19914-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)