安全性情報
13687-U
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bucket of 1000 g
別名:
mix mode ion exchange resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite MB20 H/OH混合イオン交換樹脂 水素及び水酸化物フォーム, bucket of 1000 g
形状
beads
品質水準
包装
bucket of 1000 g
パラメーター
60 °C max. temp.
湿度
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
styrene-divinylbenzene (gel)
粒径
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
使用pH
0-14
キャパシティ
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
分離法
mixed mode
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Dowex Marathon MR-3 hydrogen and hydroxide form was used in assessing inorganic nitrogen in litter layer and soil using ion-exchange resin bags on Alpkem autoanalyzer and by ion chromatography.
コンデンセ-ト精製用に特別に処理された混合ベッドイオン交換樹脂;製造過程やカラムの脱塩に最適です。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
13687-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)