安全性情報
13359-U
Supelco
Supelpak-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pk of 120g, for Japan only
別名:
®XAD-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
23151817
product name
Supelpak-2, pk of 120 g, for Japan only
詳細
purified XAD-2
包装
pk of 120 g
パラメーター
200 °C max. temp.
マトリックス
polymeric styrene-divinylbenzene
ポアサイズ
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
密度
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelpak-2は、レベルI環境評価手順マニュアルに概要が記載されている、米国環境保護庁が推奨する純度基準を満たすとともに、それを上回って清浄化したAmberliteXAD-2® の精製品です。これは、バックグラウンドTCO(クロマトグラフィーによって検出される総有機化合物)レベルで試験された樹脂を必要とする標準大気サンプリング法に使用するのに最適な樹脂です。ガラス製容器入り。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
13359-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)