Merck
13038-U
Supelco
金属性充填 GCカラム (一般型)
phase none, matrix 80/100 HayeSep Q support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel column
品質水準
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-275 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 HayeSep Q support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
In packed columns, the carrier gas percolates through the porous bed. In a packed column, separation is achieved by moving the solutes apart. Packed columns are made up of two main materials; stainless steel and Pyrex glass. Metal packed columns are more suitable for long and high carrier gas flow rates to tolerate the elevated pressures. Hayesep Q is a porous polymer which helps in thermal and solvent desorption.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
13038-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Headspace analysis in chemical ecology: effects of different sampling methods on ratios of volatile compounds present in headspace samples.
Agelopoulos, Nicky G., and John A. Pickett
Journal of Chemical Ecology, 24, 1161-1172 (1998)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)