安全性情報
11041-U
Supelco
Carboxen®吸着剤
matrix Carboxen 1006, 2 μm, bottle of 20 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.52
製品種目
Carboxen®
品質水準
フォーム
powder
包装
bottle of 20 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~715 m2/g
Matrix
Carboxen 1006
マトリックス活性基
carbon
粒径
2 μm
ポアサイズ
~0.23 cm3/g macroporosity
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.29 cm3/g microporosity
~7-10 Å pore diameter
密度
~0.26 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carboxen® adsorbent is ideally used for solid-phase microextraction (SPME). It is highly efficient in extraction of small polar molecules from aqueous solution.
Carboxensは、ポリマー前駆体から設計された高度に設計された合成炭素吸着剤です。これらの粒子は樹脂のように塑性変形することも、活性炭のように微粒子を生成することもありません。これらの物質は乾燥させて出荷・保管されます。これらの誘導体化樹脂は、低分子不純物と高分子不純物を除去するための幅広い精製用途に役立ちます。気相精製および液相精製に使用されます。例としては、医薬品有効成分(API)からの均一触媒の除去、mAbからの宿主細胞タンパク質などの生化学精製における高リスク不純物、有毒重金属の除去、塩素化分子の精製、抽出物や浸出物の除去などが挙げられます。テーパー状の細孔により、吸着および脱着に関する熱力学特性と速度論的特性が改善されています。Carboxensは、細孔構造(ミクロ、メソ、マクロ)の相対的な割合、表面積、および表面pHが異なります。
アプリケーション
Carboxen® 1006 was used as an extraction device for the determination of ochratoxins A and B in nuts and grain samples using an automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
特徴および利点
特徴および利点:
  • 球状
  • 硬い(ボールパン硬度>98%)
  • 400°Cまで安定
  • 高純度
  • 梱包が簡単
  • 全pH範囲にわたって安定
  • 背圧なし
  • 浸透圧ショック安定性が高い
  • テーパー状の細孔(マクロからメソ、ミクロまで)
その他情報
詳細はこちらをご覧ください:特殊炭素吸着剤
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
11041-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
Keita Saito et al.
Journal of chromatography. A, 1220, 1-6 (2011-12-20)
A simple and sensitive method for the determination of ochratoxins A and B in nuts and grain samples was developed using an automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). Ochratoxins were separated within 5 min by
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres