Merck
00537
Supelco
3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-lactic acid-13C9
analytical standard
別名:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid-13C9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C9H10O4
分子量:
191.11
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
同位体純度
≥99.0% 13C
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
137-143 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI Key
JVGVDSSUAVXRDY-RIQGLZQJSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
00537-BULK:
00537-1MG:
00537-10MG:
00537-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)